Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standardschürze mit Ärmeln – Modell 214
Artikelnummer. 16100561 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 16100561
Marke: Ansell WH20B0021404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ Schürze mit Ärmeln – hervorragende atmungsaktive mikroporöse Laminattechnologie
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Silikonfrei
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Apron
Größe L
Material Microporous Laminat
Farbe White
Einwegprodukt Limited-use
Verschlusstyp Hook and Loop (Rear)
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
Modell AlphaTec™ 2000-214
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 14126