Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß
S
Universal
Modell:
W20B214
W20S213
Packungsgröße:
200 Stück
60 Stück
Beschreibung
- Silikonfrei
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Betrieb und Wartung des Produktionsfließbands, Instandhaltung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |
| Modell | W20S213 |
| Produkttyp | Controlled Environments Gown |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Ties |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Non-sterile |
| Saumtyp | Genäht |