Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extragroß
S
Universal
Modell:
W20B214
W20S213
Beschreibung
- Silikonfrei
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Betrieb und Wartung des Produktionsfließbands, Instandhaltung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |
Modell | W20B214 |
Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Gebunden |
Ärmelausführung | Lange Ärmel |
Zertifizierung/Konformität | En ISO 13688:2013, nur teilweiser Körperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Apron >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur