Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Labormantel, Modell 209
342.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Small
3X-Large
Beschreibung
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
Spezifikation
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
Größe | 3X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Farbe | White |
Verschlusstyp | Zipper |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Non-sterile |
Widerstand | Chemicals |
Zertifizierung/Konformität | CE Category III, EN 14126 |