Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched Coveralls, Model 138, White
Click to view available options
Größe:
4XL
6X-Large
Beschreibung
SUIT FEATURES
- 3 piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
Größe | 4XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Faser |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Reusable |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |