missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
280.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Luft- und Wasserdampf durchlässig (atmungsaktiv)
- Silikonfrei
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
Größe | 2XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Gewebe mit antistatischer Behandlung |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Non-sterile |
Modell | W15B208 |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13688:2013, nur Teilkörperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'