Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Wischtücher aus Polyester
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
600 Stück
Beschreibung
- Große zweilagige, 100 % Endlosfaser-Polyester-Wischtücher mit Doppelstrick-Interlock-Muster
- Zum Auftragen von Reinigungslösungen für pharmazeutische und biopharmazeutische Geräte
- Gleitet sanft über Oberflächen und ist gegen Laufmaschen beständig
- Sehr saugfähig, mit geringer Partikelabgabe und extrahierbaren Substanzen
Bestellinformation
Basisgewicht: 220 g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | AlphaSorb™ Wischtücher mit hohem Fassungsvermögen |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Länge (metrisch) | 46 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Breite (metrisch) | 46 cm |
| Material | Polyester |
| Extinktion | Sehr saugfähig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Flächengewicht | 214 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Mehr anzeigen |