Learn More
Texwipe™ Alphasat™ CleanPak™ getränkte Polyester-Wischtücher
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Sättigungslösung:
100 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität
70 % Isopropylalkohol in Halbleiterqualität
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
75 Stück
Beschreibung
- Reinraum-Wischtücher aus Polyesterstrick-Gewebe mit verschiedenen Konzentrationen von Isopropanol IPA in Halbleiterqualität (100 % IPA-Wischtücher sind für Halbleiter-Werkzeugkammern vorgesehen)
- Vectra™ steht für gleichbleibende Qualität, geringen Gehalt an extrahierbaren Ionen und flüchtigen Rückständen sowie eine freihändige Qualitätskontrolle
- Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen von medizinischen Oberflächen, bevor Sie die Verpackung und die Endsterilisation vornehmen
- Hervorragende Festigkeit und Abriebbeständigkeit auch bei anspruchsvoller Verwendung
- Optimale IPA-Sättigung
- Vermeidet Wartungsaufwand und Sicherheitsbedenken bei Spritzflaschen
- Niedrigste Partikelbildung bei Einführung in Alkohol
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | AlphaSat™ vorbefeuchtete Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,9 cm |
| Material | Polyester |
| Flächengewicht | 125 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte |
| Mehr anzeigen |