Learn More
alpha-Terpinen, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042542
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15485169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann als chemisches Parfüm, ätherisches Öl und Gewürz verwendet werden. Wird als Aromastoff- und Duftstoffchemikalie in der Körperpflege sowie in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen, Elektro, lebensmittelverarbeitenden und Halbleiterindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther, Alkohol und Ethanol (100 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Unter Inertgas lagern. Luftempfindlich. Von starken Säuren und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-86-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001534
InChI-Schlüssel YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Terpinene
Farbe Farblos
Dichte 0.837
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2319
Beilstein 1853379
Merck Index 14,9170
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Terpinene
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Mention de danger
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: alpha-Terpinene
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis