Learn More
Invitrogen™ Alpha-Synuclein (gesamt) Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Das ProcartaPlex Kit für humanes Alpha-Synuclein (gesamt) misst das Alpha-Synuclein (gesamt)-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex Kits kombinierbar ist, sodass Anwender ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung nutzt.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-12360-901
Artikelnummer. 17827250
  • 298.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit misst Alpha-Synukleinin (Gesamt-)Protein
  • Entwickelt für die Kombination mit anderen Simplex Kits
  • Anwender können ein eigenes Multiplex-Panel erstellen, das die Luminex xMAP-Technologie für die Proteindetektion und -quantifizierung nutzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Simplex-Kit
Human
Alpha-Synucein
Siehe Analysezertifikat
Luminex™ Geräte
NACP, PARK1
SNCA
Weniger als 15 %
Synuclein
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x)
1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x)
2 Fläschchen NHP-Standard-Mischung A (gefriergetrocknet)
Bei 2 - 8 °C lagern.
Neurobiology
96 Tests
Kombinierbar
Alpha-Synuclein (gesamt) [53]
Simplex-Kit
SNCA
6622
Weniger als 15 %
ProcartaPlex™
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
P37840
Nasseis