Learn More
Skytec™ Alpha Sentinel Premium Reusable Full Face Mask
Alpha Sentinel Full Face Masks are ergonomically designed for optimum protection, comfort and PPE compatibility.
237.43 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE , UKCA , EN 136:1998 Class 2
Zertifizierungen (EN 136) Class 2
Farbe Black
Filtertyp HEPA, Combination Organic Vapor/Acid Gas/HEPA, Multi-Gas/HEPA
Produkttyp Full Facepiece Respirator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
30242954
Unterlagen ansehen
Skytec™
ASRAS0002BD
Small
237.43 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30242980
Unterlagen ansehen
Skytec™
ASRAS0002BF
Medium
237.43 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30242985
Unterlagen ansehen
Skytec™
ASRAS0002BH
Large
237.43 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The five-point adjustable head harness removes the feeling of a downward pull, ensuring a balanced, comfortable fit
  • Well-balanced, lightweight (600 g)
  • Available in three sizes for a more tailored fit, increasing respirator/fit factor
  • Raised visor bridge profile protects the visor from scratches when not in use
  • Visor and filter position provides panoramic field of view without any obstructions
  • Low profile shape provides exceptional compatibility with other PPE
  • The Alpha Sentinel filters are fitted with a simple connection which easily clicks into position
  • The large exhalation valve reduces heat and moisture build-up, providing low breathing resistance
  • Easily cleaned and maintained, with spare parts available
  • Tested to EN136:1998 Class 2, ensuring greater robustness and higher flame retardancy
  • Supplied with user seal check covers, which double as particulate filter holder for combination filter
  • Optical insert available
  • Quantitative face fit adapter available
  • The harness is designed to prevent over-rotation and tangling
Spezifikation
Spezifikation
CE , UKCA , EN 136:1998 Class 2
Black
Full Facepiece Respirator
Thermoplastic Elastomer
Class 2
HEPA, Combination Organic Vapor/Acid Gas/HEPA, Multi-Gas/HEPA
Yes
Alpha Sentinel Full Face Mask
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Skytec™ Alpha Sentinel Premium Reusable Full Face Mask