Learn More
Alpha-Methylzimtaldehyd, überwiegend (E), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498633
Alpha-Methylzimtaldehyd, überwiegend (E), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498633
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11498633
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10429.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-39-3
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00006976
InChI-Schlüssel VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
Synonym alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5372813
SMILES C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Dichte 1.05
Siedepunkt 138°C to 140°C (14 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.605
Menge 100 g
Beilstein 507514
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name (E)-2-Methyl-3-Phenylprop-2-enal
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberA10429.36,A10429.22
Chargennummer10250347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberA10429.36,A10429.22
Chargennummer10248973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA10429.0E,A10429.36,A10429.22
Chargennummer10247036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA10429.36,A10429,A10429.22
Chargennummer10246086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA10429.36,A10429.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylcinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alpha-Methylcinnamaldehyde
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpha-Methylzimtaldehyd, überwiegend (E), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >