Learn More
Alpha-Ketoglutarsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Alpha-Ketoglutarsäure Dinatriumsalz-Dihydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. α-Ketoglutarsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein geeignetes Reagenz, das in einer Studie zur Untersuchung der Rolle von Stickstoffmonoxid (NO) in der Mastzellphysiologie und Biochemie verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1 M).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Alpha-Ketoglutarsäure Dinatriumsalz-Dihydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. α-Ketoglutarsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein geeignetes Reagenz, das in einer Studie zur Untersuchung der Rolle von Stickstoffmonoxid (NO) in der Mastzellphysiologie und Biochemie verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1 M).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1 M). |
Formelmasse | 226.09 (190.06 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |