Learn More
Alpha Cycler 2 PCR-Gerät
Artikelnummer. p-8557027
Click to view available options
Blockkonfigurationen:
Zwei 384-Well
Zwei 96-Well
Zwei Blöcke (1 x 96-Well und 1 x 384-Well)
Gradientenbereich:
Bis zu 19 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15670245
Marke: PCRmax 9394520
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Alpha Cycler 2 (AC-2) System mit zwei unabhängigen Blöcken ermöglicht es mehreren Benutzern, verschiedene Protokolle gleichzeitig auszuführen, ohne dass mehrere Einheiten erforderlich sind. Ideal für Umgebungen mit mehreren Benutzern oder zur Erhöhung des Durchsatzes.
  • Großer und empfindlicher HD-Touchscreen: Funktioniert mit Handschuhen.
  • Aktive Probenkühlung – sorgt durch Minimierung der unspezifischen Amplifikation für eine genauere Amplifikation
  • Programmassistent – ermöglicht es Ihnen, in sekundenschnelle ein Protokoll zu erstellen, das speziell auf Ihre Primersequenz, Matrize und Amplikonlänge zugeschnitten ist
  • Alpha Track-App und QRR Reporting – verfolgen Sie den Fortschritt jedes PCR-Laufs und den Zustand des Systems aus der Ferne
  • Gradientenfähigkeit – vereinfacht die Temperaturoptimierung, unabhängig vom ausgewählten Block
  • 96-/384-Well-Formate – Flexibilität für alle Größenordnungen und Anwenderbedürfnisse
  • USB-Verbindung – melden Sie sich im System an und lassen Sie jede Einheit Ihre Standardeinstellungen laden, indem Sie einfach Ihr USB-Laufwerk anschließen
  • Block-Optionen: 96- oder384 -Well-Format oder Kombination von beiden.
  • Max. Gradientenbereich: bis 29 °C
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ± 0,25 °C (bei 55 °C)
Thermische Gleichmäßigkeit ± 0,3 °C (bei 55 °C)
Abmessungen 430 x 260 x 200 mm
Spannung 110 bis 240 V
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung 2 Jahr
Temperaturbereich 10 bis 100 °C (4 °C Endhalteposition)
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Klonen, Thermocycling, NGS, Sanger-Sequenzierung
Frequenz 50 bis 60 Hz
Benutzeroberfläche 10 In. Android-Tablet mit App
Wirkleistung 900 W
Max. Anstiegsrate 3,4 °C/Sek.
Gradientenbereich Bis zu 19 °C
Gewicht 30 kg (66 lb.)
Blockkonfigurationen Zwei Blöcke (1 x 96-Well und 1 x 384-Well)