Learn More
Alpha-Cyano-4-Hydroxycinnaminsäure, ultrarein, MALDI Matrix, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15410777
Alpha-Cyano-4-Hydroxycinnaminsäure, ultrarein, MALDI Matrix, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410777
5 x 10 mg
Click to view available options
Menge:
5 x 10 mg
Artikelnummer. 15410777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67635.!K
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung als Matrix in der MALDI-Massenspektrometrieanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Namenshinweis Ultrapure MALDI Matrix
CAS 28166-41-8
Schmelzpunkt 250°C to 253°C
Farbe Gelb
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C10H7NO3
MDL-Nummer MFCD00004204
Menge 5 x 10 mg
Beilstein 3271427
Synonym alpha-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-3-4-hydroxyphe-nyl acrylic acid, 2z-2-cyano-3-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
InChI-Schlüssel AFVLVVWMAFSXCK-YVMONPNESA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C(C#N)C(=O)O)O
IUPAC-Name (Z)-2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
PubChem CID 9794103
Formelmasse 189.17
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpha-Cyano-4-Hydroxycinnaminsäure, ultrarein, MALDI Matrix, Thermo Scientific Chemicals >