Learn More
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468121000
661.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Alpelisib | |
(S)-N1-(4-Methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)pyrrolidin-1,2-dicarboxamid; BYL-719 | |
C19 H22 F3 N5 O2 S | |
Fest | |
95% |
1217486-61-7 | |
100 mg | |
441,47 | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344412 | Analysenzertifikat | 09/10/2020 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95 % > 100 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur