Learn More
Allylthioharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10693522
Allylthioharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10693522
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10693522
Marke: Thermo Scientific Acros 148805000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-57-9
MDL-Nummer MFCD00004940
InChI-Schlüssel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-Name Prop-2-enylthioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylthiourea
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 78.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8N2S
Strukturformel H2C=CHCH2NHCSNH2
Menge 500 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle, Granulate oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number148801000,148800250,148805000
ChargennummerA0458114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number148801000,148800250,148805000
ChargennummerA0435149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number148801000,148800250,148805000
ChargennummerA0403478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148801000,148800250,148805000
ChargennummerA0414194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number148801000,148800250,148805000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Allylthioharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals >