Learn More
Allylpalladium(II)-Chloriddimer, Pd 56.0 % Min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346707
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12012-95-2
Summenformel C6H10Cl2Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 365.89
MDL-Nummer MFCD00044874
InChI-Schlüssel PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC-Name Chloropalladium(1+);Prop-1-en
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpalladium(II) chloride dimer
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 4124623
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Formelmasse 365.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 56,0% min
Physikalische Form Pulver