Learn More
Allyloxy-tert-butyldimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401218
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Allyloxy-tert-butyldimethylsilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyloxy-tert-butyldimethylsilan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.50 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105875-75-0
Summenformel C9H20OSi
MDL-Nummer MFCD00239355
Spezifikation
Siedepunkt 120°C (50mmHg)
Chemischer Name oder Material Allyloxy-tert-butyldimethylsilane
Menge 5 mL
Strukturformel H2C=CHCH2OSi(CH3)2C(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 33°C (91°F)
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.50g/L at 25°C).
Formelmasse 172.34
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.421
Dichte 0.811