Learn More
Allylisothiocyanat, stabilisiert, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264220
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-06-7
MDL-Nummer MFCD00004822
InChI-Schlüssel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatoprop-1-en
SMILES C=CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl isothiocyanate
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0175g/mL
Siedepunkt 151.0°C to 153.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H5NS
Strukturformel H2C=CHCH2NCS
Brechungsindex 1.5290 to 1.5310
Menge 500 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Stabilisator 0.01% alpha-tocopherol
Molekulargewicht (g/mol) 99.151
Formelmasse 99.15
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.