Learn More
Allylisothiocyanat, stabilisiert, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224130
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-06-7
MDL-Nummer MFCD00004822
InChI-Schlüssel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatoprop-1-en
SMILES C=CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl isothiocyanate
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0175g/mL
Siedepunkt 151.0°C to 153.0°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H5NS
Strukturformel H2C=CHCH2NCS
Brechungsindex 1.5290 to 1.5310
Menge 5 g
Beilstein 04, 214
Merck Index 15, 286
Relative Dichte 1.0175
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: ethanol of 65 vol%- 1:20 v/v,diethylphthalate - in all proportions,paraffin oil 65 cp- in all proportions,1,2-propanediol - 1:5 v/v,soluble in ether,acetone,benzene,cs2
Stabilisator 0.01% alpha-tocopherol
Molekulargewicht (g/mol) 99.15
Formelmasse 99.15
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.