missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
Marke: Grace™ 5103866
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
4.6 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
60 bis 110 m2/g | |
208 TP | |
5% | |
Ja |
Polypeptide von 10000 bis zu 20000 M.W., Enzymverdau-Fragmente, natürliche und synthetische Peptide, für die Trennung von Polypeptiden | |
Kugelförmig | |
300 Å | |
L7 | |
Silika | |
C8 | |
Säule |