missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 208TP C8 Säule
Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
Marke: Grace™ 208TP101510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
10 mm | |
Kugelförmig | |
300 Å | |
Gehäuse L7 | |
208TP C8 | |
HPLC | |
Vydac™ TP C8 Säule |
250 mm | |
10 bis 15 μm | |
60 bis 110 m2/g | |
208TP C8 | |
5% | |
Ja |