Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18-HL HPLC-Säulen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Beschreibung
- Hochreines Silika
- Ausgezeichnete Säulenstabilität
- Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
- Mehrere Selektivitätsoptionen
- 100 % benetzbar für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Microbore-Säule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 10 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 450 m2/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.