Beschreibung
- Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
- Für den Gebrauch mit Stativen mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm
Spezifikation
Stativmuffe | |
Legierung | |
mit vernickelten Stahlschrauben mit und blauen Kunststoffköpfen | |
Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 16 mm |