Learn More
Allopregnanolon, ≥95 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allopregnanolon |
| CAS | 516-54-1 |
| Farbe | Weiß |
| Summenformel | C21H34O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003677 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Allopregnanolon, Allopregnan-3alpha-ol-20-on, Allotetrahydroprogesteron, 3Alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-on, Brexanolon, 3A-Hydroxy-5A-pregnan-20-on, 3-Alpha,5-alpha-pregnanolon, 3Alpha-OH dhp, 5Alpha-pregnan-3alpha-ol-20-on, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one |
| InChI-Schlüssel | AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]Ethanon |
| Mehr anzeigen |