Learn More
S Murray™ Samco™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Spritzen eignen sich für zahlreiche Forschungsanwendungen.S Murray™ Vollglas-Spritzen mit Luer-Spitzen sind graduiert und verfügen über Luer-Anschlüsse aus Glas.
- Spritze mit Luer-Anschlussstück aus Glas
- Vollständig austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Glasspritze mit Luer-Konus |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Spitze |
| Graduated | Ja |