Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 47 mm
47 mm, Glass frit membrane support
Marke: Merck XX5514700
934.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
47 mm, Halterung für Glasfrittenmembran
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
Trichter | |
Halterung für Glasfrittenmembran | |
43 cm | |
13.7 cm-Kolben, 8 cm-Trichter, 47 mm-Filter |
Trichter aus Borosilikatglas, Sockel und tubulare Kappe; Federklemme aus eloxiertem Aluminium; Filterhalter aus gefrittetem Glas, Silikon-Ausrichtungshülse | |
Unsteril | |
6 mm (1/4 Zoll) AD, mit Tubulatverschluss mit Seitenhals zum Absaugen | |
500 ml Trichter, 1 l Kolben | |
Kolben: 13,7 cm; Trichter: 8,0 cm |