Learn More
Bel-Art™ Autoklavierhandschuhe aus Baumwolle/Frottee Artikelnummer.: 10751362
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ Autoklavierhandschuhe aus Baumwolle/Frottee
Artikelnummer. 10751362 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
330 mm, Orange, Stulpe, 232 °C
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm
Farbe:
Orange
Art der Handschuhstulpe:
Stulpe
Temperature (Metric) Max:
232 °C
Artikelnummer. 10751362
Marke: Bel-Art™ H132010000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Umgang mit heißen Gegenständen frisch aus dem Autoklav oder Ofen oder für andere Hitzeschutzanwendungen. Bel Art™ Autoklavierhandschuhe aus Baumwolle/Frottee sind weich und biegsam, aber trotzdem langlebig.
Zum Umgang mit heißen Gegenständen aus dem Autoklaven oder Ofen oder für anderen Hitzeschutz. Bel Art™ Autoklavierhandschuhe aus Baumwolle/Frottee sind weich und geschmeidig und dennoch strapazierfähig.
  • Hitzebeständig bis 232 °C; als Austausch gegen schädliche Asbesthandschuhe
  • Stulpen in zwei Längen bieten Handgelenk- und Unterarmschutz
  • Die hellorange Farbe sorgt für eine hohe Sichtbarkeit
  • In der Maschine waschen, an der Luft trocknen oder den Lab-Aire™ II Handschuhhalter verwenden
  • CE-Zeichen
  • NICHT wasserfest
  • NICHT mit Trockeneis verwenden
Spezifikation
Farbe Orange
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Baumwolle, Frottee
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Temperature (Metric) Max 232 °C
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Menge Je 1
Beständig gegen Hitze
Länge (metrisch) 330 mm
Stulpenlänge (metrisch) 130 mm
Name des Produkts
Bel-Art™ Autoklavierhandschuhe aus Baumwolle/Frottee >