Learn More
Macherey-Nagel™ Alkylationskit
Marke: Macherey-Nagel™ 701951
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Ja | |
TMSH, DMF-DMA | |
6 ml |
TMSH, DMF-DMA | |
Alkylationskit |