Learn More
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443477
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443477
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11443477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17247.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aliquat 336 wird häufig als Phasentransferkatalysator für die katalytische Oxidation von Cyclohexen zu 1,6-Hexandisäure eingesetzt. Es ist an der Gesamtsynthese von Manzamin A beteiligt. Es dient als Antistatikum für textile Gewebe und Teppiche. Es findet Anwendung in der Abwasserbehandlung zur Kontrolle der Schaumbildung. Es wird hauptsächlich als Metall-Extraktionsreagenz für Cadmium, Zink, Eisen und Seltenerdmetalle eingesetzt. Es wird als wirksamer Katalysator für die Herstellung von Methylphenylether aus Natriumphenolat mit Methylbromid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63393-96-4
Summenformel C25H54ClN
MDL-Nummer MFCD00011862
InChI-Schlüssel XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
IUPAC-Name Methyl(trioctyl)azanium;chlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aliquat 336
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2810
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Molekulargewicht (g/mol) 404.16
Formelmasse 404.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aliquat 336 TG
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-
Name des Produkts
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals >