Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginsäure, Natriumsalz
Artikelnummer. 10521631
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-38-3
Summenformel (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
MDL-Nummer MFCD00081310
Synonym Algin, Sodium alginate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alginic acid, sodium salt
Menge 5 g