Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits
Multiplex mit helleren, photostabilen Alexa Fluor Antikörpermmarkierungskits ohne intramolekulares Quenching. Konjugieren Sie Antikörper mit 9 verfügbaren Fluorophoren für Durchflusszytometrie, ICC, IHC, IF, ELISA oder HCS. Jedes Kit enthält genug Farbstoff, um 100 μg pro Reaktion mit 5 Reaktionen pro Kit zu konjugieren.
Marke: Molecular Probes™ A20188
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Alexa Fluor Antikörpermarkierungskits bieten eine praktische Möglichkeit, Antikörper oder Proteine (> 40 kDa) mit bis zu neun Farbstoffen in verschiedenen Farben zu beschriften. Konjugierte Antikörper erzeugen eine geringere Hintergrundfluoreszenz mit weniger unspezifischer Bindung und eignen sich ideal für Multiplexing in einer Vielzahl von Anwendungen. Jedes Kit enthält ausreichend Farbstoff für die Konjugate von 100 μg pro Reaktion und ausreichend Reagenz für fünf Reaktionen. Proben sind innerhalb von nur 90 Minuten konjugiert und einsatzbereit.
Mit den Fluoreszenzfarbstoffen, die in unseren Alexa Fluor Antikörperkennzeichnungskits enthalten sind, können mehrere primäre Antikörper desselben Isotyps oder Antikörper derselben Spezies im gleichen Experiment verwendet werden, indem sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren gekennzeichnet werden. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, fluoreszierender Mikroskopie, Immunozytochemie, Immunhistochemie, Primärnachweisen, ELISA,, indirekter Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr. Jedes Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien und Fluorophore zur Durchführung von fünf separaten Markierungsreaktionen sowie zur Aufreinigung der resultierenden Konjugate. Diese Kits sind miteinander kompatibel, einfach zu verwenden und ermöglichen Multiplexing in verschiedenen Anwendungen, die Bildgebung erfordern.
Zu den Merkmalen der Alexa Fluor Antikörperkennzeichnungskits gehören:
• Gekennzeichnete Proteine sind in 90 Minuten gebrauchsfertig (ca.15 Minuten Arbeitsaufwand)
• Beschriften Sie bis zu 100 µg Protein pro Reaktion (fünf Reaktionen pro Kit)
• Etikettenproteine über 40 kDa
• Enthält praktische Zentrifugenfilter
• Stabilisierende Proteine wie BSA sollten vor der Markierung
• aus der Probe entfernt werden Enthält detaillierte Anweisungen zur Bestimmung des Grads der Kennzeichnung (DOL)
Die verschiedenen Antikörperkennzeichnungskits
• Grün fluoreszierende Alexa Fluor 488 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 494/521 nm; angeregt mit einer 488 nm Argonlaserlinie und nachgewiesen unter FITC/Cy2-Standardfiltern
• Gelb fluoreszierendes Alexa Fluor 532 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 531/554 nm; angeregt mit einer 532 nm Nd:YAG-Laserlinie und nachgewiesen unter Rhodamin 6G-Standardfiltern
• Orange fluoreszierendes Alexa Fluor 546 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 558/573 nm; angeregt mit einer 543 nm He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter TRITC/Cy3-Standardfiltern
• Orange fluoreszierendes Alexa Fluor 555 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 553/566 nm; angeregt mit einer 543 nm He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter TRITC/Cy3-Standardfiltern
• Orange-rot fluoreszierendes Alexa Fluor 568 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 579/603 nm; angeregt mit einer 568 nm Kr-Laserlinie und nachgewiesen unter Rhodamin Red/Cy3.5-StandardfFiltern
• Rot fluoreszierendes Alexa Fluor 594 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 590/616 nm; angeregt mit einer 594 nm Kr- oder He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter Texas Red Standardfiltern
• Tiefrot fluoreszierendes Alexa Fluor 647 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 650/668 nm; angeregt mit einer 633 oder 635 nm Kr- oder He-Ne-Laserlinie und nachgewiesen unter APC/Cy5-Standardfiltern
• Nah-IR fluoreszierendes Alexa Fluor 680 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 680/700 nm
• Nah-IR fluoreszierendes Alexa Fluor 790 – Anregungs- und Emissionsmaxima von 784/814 nm
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor Farbstoffe heller, photostabiler und pH-beständiger in einem Bereich zwischen pH 4 und 10. Bei der Verwendung von Alexa Fluor Farbstoffen kann ein höherer Kennzeichnungsgrad ohne intramolekulares Quenching erzielt werden. Unser individualisierter Konjugationsservice ist effizient, absolut vertraulich und nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig.
Spezifikation
Alexa Fluor™ 680 Antikörperkennzeichnungskit | |
5 Reaktionen | |
Fluoreszenz | |
Fluoreszenz-Imager | |
100 μg | |
Alexa Fluor™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Nahes IR | |
Alexa Fluor Farbstoffe |
Antikörpermarkierungskit | |
Das Alexa Fluor™ 680 Antikörperkennzeichnungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbicarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert. Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und +8 °C gelagert werden. |
|
680/700 | |
Konjugationsbasiert | |
Raumtemperatur | |
Amin | |
Alexa Fluor 680 | |
Antikörper |