Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits
Multiplex mit helleren, photostabilen Alexa Fluor Antikörpermmarkierungskits ohne intramolekulares Quenching. Konjugieren Sie Antikörper mit 9 verfügbaren Fluorophoren für Durchflusszytometrie, ICC, IHC, IF, ELISA oder HCS. Jedes Kit enthält genug Farbstoff, um 100 μg pro Reaktion mit 5 Reaktionen pro Kit zu konjugieren.
Marke:  Molecular Probes™ A20184
792.30 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10683833
  • 864.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Antikörpermarkierungskit
Das Alexa Fluor™ 568 Antikörperkennzeichnungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbicarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert.
Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und +8 °C gelagert werden.
579/603
100 μg
Alexa Fluor™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Orange-Rot
Alexa Fluor Farbstoffe
1 kit
Fluoreszenz
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Amin
Alexa Fluor 568
Antikörper, Proteine
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2892741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberA20184
Chargennummer2600190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2023 Catalog NumberA20184
Chargennummer2489020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog NumberA20184
Chargennummer2335861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2021 Catalog NumberA20184
Chargennummer2268409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2021 Catalog NumberA20184
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits > Alexa Fluor™ 568