Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Marke: Invitrogen™ B40936
460.56 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : net-weight : 0.17880kg
Beschreibung
SuperBoost Sets kombinieren die Helligkeit von Alexa Fluor™ Farbstoffen mit der überlegenen Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion, um eine 10 bis 200 Mal höhere Empfindlichkeit als bei Standardmethoden zu erzielen. Für eine herausragende Forschung liefern SuperBoost Kits deutlichere Ergebnisse und bieten so eine klare Sicht in kritische Bereiche, die mithilfe von Standard-Bildgebungsverfahren nicht erkannt werden können.
SuperBoost Kits sind einfach in der Anwendung und können problemlos an die Standard-ICC-, IHC- oder FISH-Versuchsprotokolle angepasst werden, wobei Zellen oder Gewebe jeglichen Typs verwendet werden. Zellen, die mit einem SuperBoost Kit gekennzeichnet sind, können mit jedem Mikroskop abgebildet werden, wodurch hochauflösende Multiplex-Bilder erzeugt werden. Dieses spezielle Kit enthält Alexa Fluor 647 Tyramid (650/688 Ex/Em), das mit einem Standard-Dunkelrot/Cy5-Filterwürfel erkannt wird. Dieses Kit enthält außerdem HRP-konjugiertes Streptavidin.
• Überlegene Empfindlichkeit für den Nachweis von schwach konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenzbildgebung
• Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
• Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder – Co-Markierung mit DAPI, sekundären Antikörpern und anderen SuperBoost Kits
• Es werden 10 bis 100 Mal weniger primäre Antikörper benötigt als bei Standard-ICC/IHC/ISH-Versuchen
SuperBoost Kits basieren auf dem Tyramid-Signalamplifikationssystem, das die katalytische Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) verwendet, um eine High-Density-Markierung eines Zielproteins oder einer Nukleinsäuresequenz in situ zu erzeugen. Ein typisches ICC/IHC/ISH-Experiment mit einem SuperBoost Kit erfordert 10 bis 100 Mal weniger primäre Antikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente. SuperBoost Kits bieten eine überlegene spezifische Signalintensität über Hintergrund. Dies ermöglicht eine einfache Optimierung des Protokolls für die Erkennung spezifischer Signale in Proben, bei denen eine hohe endogene Autofluoreszenz beobachtet wird.
Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: SuperBoost Kits verwenden Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern. SuperBoost Kits sind die einzigen Kits, die die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit der Verbesserung der Tyramid-Signalamplifikation kombinieren, um ein überlegenes Signal zu erzeugen.
Reaktionsstopplösung: Wie bei jedem enzymbasierten Markierungssystem kann es zu einer Überentwicklung des Signals kommen. SuperBoost-Kits enthalten eine HRP-Stopplösung, um die HRP-Reaktion anzuhalten. HRP-Stopplösung kann verwendet werden, um ein maximales Signal zu erhalten, ohne das Hintergrundsignal zu erhöhen. Bilder, die mit optimierten HRP-Reaktionszeiten erstellt werden, sind genauso scharf wie Bilder, die mit Standard-ICC/IHC/ISH-Methoden erstellt werden, weisen jedoch eine um das 10- bis 200-Fache höhere Empfindlichkeit auf.
Reduzierung des Hintergrunds: SuperBoost Kits beinhalten Blocker zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen. Diese Blocker tragen dazu bei, dass nur bestimmte Signale verstärkt werden, während nicht-spezifische und Hintergrundsignale überprüft werden.
Spezifikation
Alexa Fluor 647 | |
1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml |
|
SuperBoost™ |
150 slides | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Tyramid-Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.