Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 C2 Maleimid
Alexa Fluor™ 647 C2 Maleimid
Marke:  Molecular Probes™ A20347
401.28 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10144342
  • 542.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™
651 nm
Farbstoff
Thiol
Maleimid
Alexa Fluor Farbstoffe
671 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2961086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberA20347
Chargennummer2871985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA20347
Chargennummer2816116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog NumberA20347
Chargennummer2690456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2023 Catalog NumberA20347
Chargennummer2633288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog NumberA20347
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 C2 Maleimid > 1 mg