Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Biotin Control Peptide
Ein Kontrollreagenz für den Einsatz mit Eu-Anti-Biotin (PV5901 und PV5900) oder Eu-Streptavidin (PV5899 und PV6025).
Marke: Invitrogen™ PV6032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Alexa Fluor™ | |
100 nM Alexa Fluor 647-Biotin-Kontrollpeptid in 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl (HEPES-gepufferte Kochsalzlösung). Bei -20 ° C lagern und vor Licht schützen. | |
Alexa Fluor™ 647 | |
0,4 ml | |
Trockeneis |
Fernrot | |
Gefroren | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Arzneimittelforschung, Immunologie |