Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti- Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit s
Marke:  Invitrogen™ B40944
237.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15641902
  • 312.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Merkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
  • Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
  • Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
  • Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
  • Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
  • Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
  • Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
  • Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
  • Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 594
  • 1 Kit ausreichend für 50 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm), mit:
Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
  • Poly-HRP-konjugierter Ziege-Anti-Kaninchen Sekundärantikörper (1x), 22,5 ml
  • Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
  • Wasserstoffperoxid
  • SuperBoost™
    Ausreichend für 50 Objektträger
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Tyramid SuperBoost-Kit