Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Hydrazide
Alexa Fluor™ 594 Hydrazid
Marke:  Molecular Probes™ A10438
472.15 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10072752
  • 510.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Alexa Fluor™ 594 Hydrazid wird als Zell-Tracer und als reaktiver Farbstoff für die Markierung von Aldehyden oder Ketonen in Polysacchariden oder Glykoproteinen verwendet. Alexa Fluor™ 594 ist ein heller, rot fluoreszierender Farbstoff. Der Farbstoff Alexa Fluor™ 594 wird für die Erzeugung stabiler Signale in der Bildgebung und Durchflusszytometrie verwendet und ist wasserlöslich sowie pH-unempfindlich im Bereich von pH 4 bis pH 10. Zusätzlich zu reaktiven Farbstoffformulierungen bieten wir den Alexa Fluor™ 594 Farbstoff konjugiert an eine Vielzahl von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Markierungssubstanzen und Amplifikationssubstraten an, die für die Markierung und Detektion von Zellen optimiert wurden (Erfahren Sie mehr).
Detaillierte Informationen zu diesem AlexaFluor™ Hydrazid:
  • Fluorophor-Markierung: Alexa Fluor™ 594 Farbstoff
  • Reaktive Gruppe: Hydrazid
  • Reaktivität: Aldehyde oder Ketone in Polysacchariden oder Glykoproteinen
  • Anregung/Emission des Konjugats: 588/613 nm
  • Extinktionskoeffizient: 97.000 cm-1M-1
  • Farbstoffe mit ähnlichem Spektrum: Texas Red
  • Molekülgewicht: 758,79
    Zell-Tracking- und Tracing-Anwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind nützlich als nicht-membrandurchdringende, aldehyd-fixierbare Zell-Markierungssubstanzen mit niedrigem Molekulargewicht. Sie weisen hellere Fluoreszenz und höhere Fotostabilität auf als Zell-Markierungssubstanzen, die auf anderen Fluorophoren mit ähnlichem Spektrum basieren. Sie lassen sich problemlos durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder durch induzierte Aufnahme mithilfe unseres Influx™ Pinocytic Cell-Loading Reagents in die Zellen einbringen. Erfahren Sie mehr über das Tracking und Tracing von Zellen.
    Glykoprotein- und Polysaccharid-Markierungsanwendungen
    Alexa Fluor™ Hydrazide und Hydroxylamine sind reaktive Moleküle, mit deren Hilfe Biomoleküle, welche Aldehyde oder Ketone enthalten, mit Fluorophoren markiert werden können. Aldehyde und Ketone können durch periodat-mediierte Oxidation von vicinalen Diolen in Polysaccharide und Glykoproteine eingeführt werden. Terminale Galaktosereste von Glykoproteinen können mithilfe der Galaktoseoxidase zu Aldehyden oxidiert werden.
    Hydrazide versus Hydroxylamine
    Hydrazinderivate reagieren mit Ketonen und Aldehyden zu relativ stabilen Hydrazonen. Hydroxylaminderivate (Aminooxyverbindungen) reagieren mit Aldehyden und Ketonen und ergeben Oxime. Oxime sind Hydrazonen im Hinblick auf hydrolytische Stabilität überlegen. Sowohl Hydrazone als auch Oxime können mit Natriumborohydrid (NaBH4) reduziert werden, um die Stabilität der Verbindung weiter zu erhöhen.
    Erfahren Sie mehr über die Protein- und Antikörpermarkierung
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörper-Markierungskits, oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren Kennzeichnungskits finden Sie unter Kits zur Kennzeichnung von Proteinen und Nukleinsäuren—Abschnitt 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
    Wir erstellen für Sie ein individuelles Konjugat
    Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, bereiten wir für Sie ein individuelles Antikörper- oder Protein-Konjugat zu. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Ähnliche Produkte
    DMSO (Dimethylsulfoxid) (D12345)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 0,5 – 1 mg (A33086)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 20 – 50 μg (A33087)
    Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit für 50 – 100 μg (A33088)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Carboxylsäure, Keton, Aldehyd
    Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
    Amin, Hydrazid
    588/613 nm.
    1 mg
    Alexa Fluor™ 594
    Raumtemperatur
    Alexa Fluor™