Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost Kit, Ziege-Anti-Maus-IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer polyklonalen HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit
311.00 € - 616.00 €
Spezifikation
Konjugat | Alexa Fluor 488 |
---|---|
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Produktlinie | SuperBoost™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15611892
|
Invitrogen™
B40912 |
Ausreichend für 150 Objektträger |
616.00 €
150 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15642232
|
Invitrogen™
B40941 |
Ausreichend für 50 Objektträger |
311.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).Merkmale:
- Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Targets durch Fluoreszenz-Bildgebung
- Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
- Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
- Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
- Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
- Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
- Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
- Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
- Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
Spezifikation
Alexa Fluor 488 | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
SuperBoost™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 6 Monate