missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Aldehyde/Sulfate Latex Beads, 4% w/v, 9 μm
Aldehyd/Sulfat-Latex-Beads, 4 % w/v, 9 μm
Marke: Molecular Probes™ A37307
387.60 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.Dieses Aldehyd/Sulfat-Latex enthält eine Fülle von Aldehydgruppen, die auf die Oberfläche des Polymerpartikels gepfropft sind. Die hohe Dichte der Aldehydgruppen ermöglicht die mühelose Kupplung von Proteinen und anderen Materialien an die Latexpartikel in einem einstufigen Prozess. Die Sulfat-Ladungsgruppen auf den Mikrosphären ermöglichen die Beibehaltung der Stabilität während des kovalenten Kupplungsprozesses. Aufgrund der hohen Dichte polarer Gruppen hat dieser Latex eine hydrophile Oberfläche.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
- 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
- 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
- Tensidfrei – ultrasauber
- Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
Hauptanwendungen von Mikrosphären - Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
- Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
- Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
- Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Superaktive Latex-Beads | |
15 ml | |
Aldehyd-Sulfat |
Polystyrol | |
IDC | |
Raumtemperatur | |
9 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur