Learn More
Alconox™ Alconox™ Liquinox™ Flüssigreiniger für schwierige Reinigungsarbeiten
Konzentriertes, mildes, anionisches Reinigungsmittel für manuelle und Ultraschallreinigung
916.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flüssigreiniger für schwierige Reinigung |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | 8,5 |
Aussehen | Blassgelb |
Inhalt und Lagerung | Geschlossen und aufrecht an einem kühlen und trockenen Ort bei 15 bis 30 °C lagern. |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Volumen (angloamerikanisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11789679
|
Alconox™
17775-40 |
Karton | 1 gal. | 3,78 l |
916.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Konzentriertes, mildes, anionisches Reinigungsmittel für manuelle und Ultraschallreinigung
Liquinox besteht hauptsächlich aus einer homogenen Mischung von linearem Natriumalkylsulfonat, Natriumxylolsulfonat, Alkanolamid und ethoxyliertem Alkohol.
- Konzentriert
- Phosphatfrei, biologisch abbaubar und einfach zu entsorgen
- Vollständig löslich in hartem und weichem Wasser
- Ersetzt korrosive Säuren und gefährliche Lösungsmittel
- Verdünnung 1:100 (Verdünnung 10 ml in 1 l Wasser)
- Freies Spülen liefert zuverlässige Ergebnisse ohne störende Rückstände
- Für Ihre Reinigungsvalidierungstests für die Laborakkreditierung und Anlageninspektion
- USDA-zugelassen für den Einsatz in kontrollierten Fleisch- und Geflügelverarbeitungsanlagen
Reinigungsanwendungen:
Medizinische Geräte, Laborgeräte, Vakuumgeräte, Gewebekulturgeräte, persönliche Schutzausrüstung, Probenahmegeräte, Katheter, Schläuche, Weingläser, Reinräume, medizinische Geräte, optische Teile, elektronische Komponenten, pharmazeutische Geräte, Kosmetikherstellungsgeräte, Metallgussteile, Schmiede- und Stanzteile, Industrieteile, Rohre, Tanks und Reaktoren. Besteht den Hemmstoffrückstandstest für die Wasseranalytik. Verwendbar für phosphatempfindliche Analysegeräte.
Dient zum Entfernen von:
Erde, Splitt, Schmutz, Schleim, Fett, Öl, Blut, Gewebe, Partikel, Ablagerungen, Chemikalien und Lösungsmittel.
Reinigung von Oberflächen:
Korrosionshemmende Formulierung für Glas, Metall, Edelstahl, Porzellan, Keramik, Kunststoff, Zement und Glasfaser. Kann auf weichen Metallen wie Kupfer, Aluminium, Zink und Magnesium angewendet werden, wenn sie danach sofort gespült werden. Für Kunstrestaurierungszwecke.
Reinigungsverfahren:
Einweichen, Bürsten, Schwamm, Tuch, Ultraschall, Durchfluss. Schäumt, daher nicht für Spritz- oder Maschineneinsatz.
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Bestellinformation
3.8 l (1 gal.) ergibt 378.5 l (100 gal.) Reinigungslösung.
Spezifikation
Flüssigreiniger für schwierige Reinigung | |
8,5 | |
Geschlossen und aufrecht an einem kühlen und trockenen Ort bei 15 bis 30 °C lagern. |
Flüssig | |
Blassgelb | |
Reinigen von medizinischen Geräten, Laborartikeln, Vakuumgeräten, Ausstattung für Gewebekulturen |
Sicherheit und Handhabung
- Liquinox
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: