Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin-Ethylester-Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10432855 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10432855
Marke: Thermo Scientific Chemicals 303060500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00012909
InChI-Schlüssel RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Alanine ethyleester hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HNCHCHCOCH5·HCl
Menge 50 g
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 97.5 to 102.5% (Separat. Techn, GC ≥98.5%)
Physikalische Form Kristallpulver