Learn More
Alamethicin, Thermo Scientific Chemicals
Ein kanalbildender Ionophor, der Membranenzyme aktiviert
110.55 € - 529.64 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 59588-86-2 |
---|---|
Summenformel | C92H150N22O25 |
Molekulargewicht (g/mol) | 1964.341 |
MDL-Nummer | MFCD00151517 |
InChI-Schlüssel | LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N |
Synonym | U-22324 |
PubChem CID | 53229968 |
SMILES | CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15465989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63829.M^ |
1 mg |
110.55 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15455989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63829.#0 |
5 mg |
529.64 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAlamethicin wird als kanalbildendes Ionophor verwendet, das Membranenzyme und membrankanalbildende Peptide aktiviert. Es ist ein 20-Aminosäure-Kanal-bildendes Peptid-Antibiotikum, das als einwertiges Kationenionophor wirken kann. Alamethicin wurde zur Entwicklung von Methoden zur routinemäßigen Beurteilung potenzieller neuer Wirkstoffkandidaten eingesetzt, um deren pharmakokinetische Arzneimittelwechselwirkungen zu ermitteln.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Ethanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
59588-86-2 | |
1964.341 | |
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N | |
53229968 |
C92H150N22O25 | |
MFCD00151517 | |
U-22324 | |
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C |
Spezifikation
Alamethicin | |
Pulver | |
267°C to 270°C | |
MFCD00151517 | |
U-22324 | |
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N | |
1964.341 | |
1964.4 |
Alamethicin | |
59588-86-2 | |
C92H150N22O25 | |
UN3462 | |
Soluble in DMSO and ethanol. | |
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C | |
53229968 | |
Weiß |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
Gehäuse H301
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXINE, EXTRAHIERT AUS LEBENDEN QUELLEN, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AY1900000
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only