Learn More
Invitrogen™ alamarBlue™ HS Zellviabilitätsreagenz
Artikelnummer. p-8739002
Click to view available options
Menge:
25 ml
25 ml
100 ml
100 ml
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
HS gereinigt
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
25 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10161053
Marke: Invitrogen™ DAL1025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
alamarBlue™ HS Zellviabilitätsreagenz ist eine gebrauchsfertige Resazurin-basierte Lösung, die als Indikator für die Zellgesundheit fungiert, indem sie die Reduktionskraft lebender Zellen zur quantitativen Messung der Viabilität verwendet
alamarBlue and alamarBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, non-toxic, solutions based on resazurin. These reagents function as cell health indicators, enabling quantitative measurement of cell viability and proliferation using absorbance- or fluorescence-based microplate readers. alamarBlue uses the natural reducing power of living cells to convert resazurin to fluorescent resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent is an improved version of alamarBlue that retains all the key alamarBlue reagent characteristics, but also provides increased sensitivity.
Das Reagenz alamarBlue ist ein Redoxindikator, der die metabolische Aktivität durch eine kolorimetrische Änderung und ein fluoreszierendes Signal anzeigt. Der bewährte, sichere und nicht toxische Farbstoff wird bei der quantitativen Analyse der Zellviabilität und Zellproliferation, bei Zytokin-Bioassays und bei In-vitro-Studien zur Zytotoxizität eingesetzt.
Anwendungen:
Bestimmung der Zellproliferation—Das alamarBlue Reagenz ist wasserlöslich, stabil in der Kultur und nicht toxisch
Assays zur Zellviabilität, einschließlich Zytotoxizität—Metabolische Aktivität und Farbstoffbildung ändern sich proportional zur veränderten Lebensfähigkeit oder Schädigung der Zelle
Zytokin-Assays—Messung der durch Zytokine induzierten Proliferation, Zellgewinnung und Zellexpansion am Ende der Studie je nach Bedarf
alamarBlue Reagenz als Zellviabilitätsassay-Reagenz
Der alamarBlue Assay basiert auf der Fähigkeit metabolisch aktiver Zellen, das Reagenz in einen fluoreszierenden und kolorimetrischen Indikator umzuwandeln. Beschädigte und nicht lebensfähige Zellen besitzen eine geringe metabolische Aktivität und erzeugen dadurch ein proportional schwächeres Signal. Der Farbstoff selbst verfügt über eine geringe Toxizität und ist im Allgemeinen für Zellen unbedenklich.
Ein sicherer, praktischer und vielseitiger Assay
alamarBlue Reagenz ist eine indigofarbene Flüssigkeit, die nachweislich die immanente Stoffwechselaktivität in Tier-, Pilz- und Bakterienzellen effektiv misst. Da das Reagenz alamarBlue ungiftig ist, können die Effektorzellen am Ende einer Studie zur weiteren Analyse oder Zellexpansion wiedergewonnen werden. Das Reagenz alamarBlue ist wasserlöslich und spart Zeit, die sonst für Waschungs- und Extraktionsschritte aufgewendet werden muss. Das homogene Assay-Format dieses Kits sorgt für beschleunigte Prozesse. Geben Sie das einzelne Reagenz direkt in die Zellsuspension oder zu den angehefteten Zellen im Vollmedium. Das Protokoll kann leicht an automatisierte Verfahren und Assays mit hohem Durchsatz angepasst werden. Die Möglichkeit, den Farbstoff alamarBlue durch Fluoreszenz und Spektroskopie anzuzeigen, sorgt im Zusammenhang mit Durchflusszytometrie, Platten-Reader und Mikroskopie für gute Kompatibilität.
Experimenteller Nachweis mit dem AlamarBlue Reagenz
Fluorimetrie: Durch Anregung bei 530 bis 560 nm und Emission bei 590 nm
Spektrophotometrie: Durch Absorptionsmessungen bei 570 und 600 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen
Farbe Blau
Konzentration 10X
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren.
Beschreibung alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Zellviabilitätsreagenz
Farbstofftyp Resazurin
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 530 bis 560 nm
Form Flüssig
Format 96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte
Inkubationszeit 1 bis 4 Std. (bis zu 24 Stunden bei niedrigen Zellzahlen)
Produktlinie alamarBlue
Reinheits- oder Qualitätsgrad Standard
Menge 25 ml
Versandbedingung Nasseis
Durchsatz Geeignet für hohe Durchsätze
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.