Learn More
Thermo Scientific™ alamarBlue™-Farbstoff
Artikelnummer. p-4525225
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15549604
Marke: Thermo Scientific™ Y00025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ermöglicht die Durchführung von drei Assays mit nur einem Farbstoff, einschließlich Zellwachstumsbestimmung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
Thermo Scientific™ alamarBlue bietet eine unübertroffene Empfindlichkeit und Vielseitigkeit, sodass drei Assays mit nur einem Farbstoff durchgeführt werden können, einschließlich Zellwachstumsermittlung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
alamarBlue, ein Resazurin-basiertes Produkt mit verlängerter Inkubationszeit, ist bis zu 5 Tage stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung alamarBlue-Indikatorfarbstoff
Produkttyp Indikatorfarbstoff
Menge 25 mL