Learn More
Molecular Probes™ alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
AlamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
Marke:  Molecular Probes™ DAL1100
554.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10099022
  • 730.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Farbstoff alamarBlue™ ist ein Redoxindikator, der die metabolische Aktivität durch eine kolorimetrische Änderung und ein fluoreszierendes Signal anzeigt. Der bewährte, sichere und nicht toxische Farbstoff wird für die quantitative Analyse von Zellviabilität und Zellproliferation, für Zytokin-Bioassays und bei in-vitro-Studien zur Zytotoxizität eingesetzt.
Anwendungen:
  • Bestimmung der Zellproliferation: Der alamarBlue™ Farbstoff ist wasserlöslich, beständig in der Kultur und nicht toxisch.
  • Zellviabilitätsassays, einschließlich Zytotoxizitätsmessungen: Metabolische Aktivität und Farbstoffbildung ändern sich proportional zur veränderten Zellviabilität und Zellschädigung.
  • Zytokin-Assays: messen die durch Zytokine induzierte Proliferation, Zellgewinnung und Zellexpansion am Ende der Studie je nach Bedarf.
    alamarBlue™ Farbstoff als Zellviabilitätsassay-Reagenz
    Der alamarBlue™ Assay basiert auf der Fähigkeit metabolisch aktiver Zellen, das Reagenz in einen fluoreszierenden und kolorimetrischen Indikator umzuwandeln. Beschädigte und nicht lebensfähige Zellen besitzen eine geringe metabolische Aktivität und erzeugen dadurch ein proportional schwächeres Signal. Der Farbstoff selbst verfügt über eine geringe Toxizität und ist im Allgemeinen für Zellen unbedenklich.
    Sicherer, praktischer und vielseitiger Assay
    alamarBlue™ Farbstoff ist eine indigofarbene Flüssigkeit, die nachweislich die immanente Stoffwechselaktivität in Tier-, Pilz- und Bakterienzellen effektiv misst. Da alamarBlue™ Farbstoff nicht toxisch ist, können die Effektorzellen zur weiteren Analyse oder Zellexpansion am Ende einer Studie zurückgewonnen werden. alamarBlue™ Farbstoff ist wasserlöslich, sodass zeitraubende Wasch- und Extraktionsschritte wegfallen. Das homogene Assay-Format des Kits sorgt für beschleunigte Prozesse. Geben Sie das einzelne Reagenz direkt in die Zellsuspension oder zu den angehängten Zellen im Vollmedium. Das Protokoll kann leicht an automatisierte Verfahren und Assays mit hohem Durchsatz angepasst werden. Die Möglichkeit, den Farbstoff alamarBlue™ durch Fluoreszenz und Spektroskopie anzuzeigen, sorgt im Zusammenhang mit Durchflusszytometrie, Platten-Reader und Mikroskopie für gute Kompatibilität.
    Experimenteller Nachweis von alamarBlue™ Farbstoff
  • Fluorometrie: Durch Anregung bei 530 bis 560 nm und Emission bei 590 nm
  • Spektrophotometrie: Messungen mittels Absorption bei 570 nm und 600 nm
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen
    Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren.
    Kolorimetrisch, Fluoreszenz
    Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Resazurin
    530 bis 560 nm
    96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte
    alamarBlue™
    Nasseis
    Blau
    alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
    Viabilitätsassay
    Zellviabilitätsreagenz
    590 nm
    Flüssig
    1 bis 4 h (Bis zu 24 Std. bei niedrigen Zellzahlen)
    100 ml
    Geeignet für hohe Durchsätze