Learn More
Al-23 Isolierschlauch, beide Enden offen (dünne Wand), Außendurchmesser: 1.1 mm Innendurchmesser: 0.6 mm, Thermo Scientific™
19.99 € - 26.80 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Insulating Tube
Namenshinweis Both ends open (Thin Wall)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11377488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DM
100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11387488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DR
200 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11367488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
031480.DW
300 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Insulating Tube
Both ends open (Thin Wall)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen