Learn More
InSphero Akura™ 96 Spheroid Microplates
Automation compatible, secure handling, and easy observation. The Akura™ 96 Spheroid Microplate is designed for lossless spheroid/organoid formation and handling as well as reliable culturing and analysis.
256.00 € - 880.00 €
Spezifikation
Barcode | No Barcode |
---|---|
Format | SBS-Standard |
Array | 12 x 8 |
Farbe | Clear |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17911002
|
InSphero
CS-PB15 |
20 Pk. |
880.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18739149
|
InSphero
CS-PB13 |
5 Pk. |
256.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The one-and-only 96-well spheroid plate with InSphero's unique features specially designed for lossless spheroid/organoid formation and handling as well as reliable culturing and analysis.
- Unique SureXchange™ ledge engineered to prevent unintended spheroid/organoid aspiration.
- Spheroid/organoid morphology and functionality is preserved in long-term culture by unique ULA coating.
- Enhanced imaging speed and resolution through flat bottom well.
- Improved spheroid/organoid formation with the Akura™ Tilting Stand by keeping plate at 30 degrees during cell aggregation.
- Individually wrapped Akura™ 96 Spheroid Microplates with lid, made of cyclo olefin polymer, high-efficiency ULA coating.
Spezifikation
No Barcode | |
12 x 8 | |
Single-use | |
Cyclic Olefin Copolymer | |
96 | |
Sterile | |
Runder, flacher Boden (F-Well) |
SBS-Standard | |
Clear | |
ULA Microplate | |
250 μL | |
70 μL | |
Ultra-low-attachment coated wells | |
Yes |