Learn More
Cytiva Akta Start Chromatographiesystem
Anwenderfreundliches Chromatographiesystem zur Automatisierung manueller Aufreinigungsverfahren. Das Cytiva Akta Start Chromatographiesystem ist ein eigenständiges System mit Zubehörbox und Anwenderdokumentation.
Marke: Cytiva 29022094
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigen Sie Ihre markierten Proteine, Antikörper usw. einfach auf
- Erhalten Sie Einblick durch Echtzeit-Überwachung
- Evaluieren und teilen Sie Ihre Aufreinigungsergebnisse
- Fraktionssammler und UNICORN Start-Software sind optionale Module
Spezifikation
0.5 bis 5 ml/min | |
360 mm | |
0.5 MPa | |
100/120/220/240 V Wechselstrom | |
Akta Start Chromatographiesystem |
Verwendungsbeispiel HiTrap Säulen | |
Eigenständiges System mit Zubehörbox und Anwenderdokumentation, Fraktionssammler und UNICORN Start-Software sind optionale Module | |
Je 1 | |
340 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Akta Start Chromatographiesystem > Flussratenbereich: 0,5 bis 5 ml/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur